Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 14874-82-9
Molecular Formula: C7H7RhO4
Formula Weight: 258.04
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 144-147° subl.
Solubility: Soluble in acetone
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00009884
Formuła:
C₇H₈O₄Rh Temp. topnienia: 144…147 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009884 Numer CAS: 14874-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 238-947-9 ADR: 4.1,II |