Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) (≥39,9% Rh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39288.03
39288.MD
39288.03EA
8360
PLN
39288.03
39288.MD
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) (≥39,9% Rh)
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS No.: 12082-47-2
Molecular Formula: C9H15O2Rh
Formula Weight: 258.13
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Solubility: Soluble in dichloromethane, chloroform
MDL No.: MFCD00015354
Formuła:
C₉H₁₆O₂Rh MW: 259.13 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015354 Numer CAS: 12082-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 235-147-1 |