Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
39280.03
39280.01
39280.03EA
2070
PLN
39280.03
39280.01
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
CAS No.: 21430-85-3
Molecular Formula: C4H16Cl2N4Pt
Formula Weight: 386.18
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 300° dec.
MDL No.: MFCD00009881
Formuła:
C₄H₁₆Cl₂N₄Pt MW: 386.187 g/mol Temp. topnienia: 300 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009881 Numer CAS: 21430-85-3 |