Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39262.03
39262.06
39262.03EA
353
PLN
39262.03
39262.06
Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Iron(II) phthalocyanine
Purity: 96%
CAS No.: 132-16-1
Molecular Formula: C32H16FeN8
Formula Weight: 568.38
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00015953
Formuła:
C₃₂H₁₆FeN₈ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015953 Numer CAS: 132-16-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-047-2 |