Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Iron(III) Ferrocyanide, Prussian Blue
39259.14
39259.22
39259.14EA
390
PLN
39259.14
39259.22
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
CAS No.: 14038-43-8
Molecular Formula: C18Fe7N18
Formula Weight: 859.25
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark blue
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00135663
Formuła:
C₁₈Fe₇N₁₈ MW: 859.24 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135663 Numer CAS: 14038-43-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-875-5 |