Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39233.02
39233.03
39233.02EA
770
PLN
39233.02
39233.03
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
CAS No.: 31277-98-2
Molecular Formula: Pd[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]2
Formula Weight: 903.25
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
MDL No.: MFCD00009880
Formuła:
C₅₂H₄₈P₄Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009880 Numer CAS: 31277-98-2 |