Cerium(III) phosphate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39215.14
39215.22
39215.36
39215.14EA
453
PLN
39215.14
39215.22
39215.36
Cerium(III) phosphate ≥99%
Cerium(III) phosphate
Purity: 99% min
CAS No.: 13454-71-2
Molecular Formula: CeO4P
Formula Weight: 235.09
Physical Form: Powder
Density: 5.22
Appearance: Dark yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049424
Formuła:
CeO₄P Gęstość: 5,22 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049424 Numer CAS: 13454-71-2 Numer WE (dawny EINECS): 236-637-8 |