Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39174.22
39174.14
39174.22EA
1810
PLN
39174.22
39174.14
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 2233-42-3
Molecular Formula: C32H60O8Zr
Formula Weight: 664.04
Flash Point:
Formuła:
C₃₂H₆₀O₈Zr Temp. Zapłonu: >93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00072684 Numer CAS: 2233-42-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-776-6 |