Potassium-2-ethylhexanoate solution ≥75% (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Potassium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic Acid Potassium Salt
39163.18
39163.04
39163.18EA
3720
PLN
39163.18
39163.04
Potassium-2-ethylhexanoate solution ≥75% (w/w)
Potassium-2-ethylhexanoate
Purity: 99.9%
CAS No.: 3164-85-0
Molecular Formula: C8H15KO2
Formula Weight: 182.30
Physical Form: Viscous liquid
Odour: Characteristic
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00045896
Formuła:
C₈H₁₆O₂ MW: 182.30 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045896 Numer CAS: 3164-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-625-7 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |