Potassium isopropoxide 5% (w/v) in isopropanol (IPA) , 99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39162.AC
39162.AE
39162.ACEA
940
PLN
39162.AC
39162.AE
Potassium isopropoxide 5% (w/v) in isopropanol (IPA) , 99% (metals basis)
Potassium isopropoxide
Purity: 99%
CAS No.: 6831-82-9
Molecular Formula: C3H7KO
Formula Weight: 98.19
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN3274
MDL No.: MFCD00210641
Formuła:
C₃H₇KO MW: 98.186 g/mol Temp. Zapłonu: 12 °C (54 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210641 Numer CAS: 6831-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 229-909-2 Jednostka: 3274 ADR: 3 II |