Drukuj
Lithium niobium methoxide 5% (w/v) in methanol , 99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
39154.AC 39154.AE
39154.ACEA 858 PLN
39154.AC 39154.AE
Lithium niobium methoxide 5% (w/v) in methanol , 99% (metals basis)
Lithium niobium methoxide
Purity: 99+% CAS No.: 21864-11-9 Molecular Formula: C6H18LiNbO6 Formula Weight: 285.92 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: UN1230 MDL No.: MFCD00210627
Formuła: C₆H₁₈LiNbO₆
MW: 285.92 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210627
Numer CAS: 21864-11-9
Jednostka: 1230
ADR: 3 II