Barium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39130.09
39130.18
39130.09EA
556
PLN
39130.09
39130.18
Barium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Barium niobium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12009-14-2
Molecular Formula: BaNb2O6
Formula Weight: 419.11
Physical Form: -100 Mesh Powder
Solubility: Insoluble in water
UN No.: UN1564
MDL No.: MFCD00064751
Formuła:
BaNb₂O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064751 Numer CAS: 12009-14-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-543-1 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III |