Magnesium(II) phthalocyanine ≥90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38601.03
38601.06
38601.03EA
446
PLN
38601.03
38601.06
Magnesium(II) phthalocyanine ≥90%, tech.
Magnesium(II) phthalocyanine
Purity: 90%
CAS No.: 1661-03-6
Molecular Formula: C32H16MgN8
Formula Weight: 536.84
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00041953
Formuła:
C₃₂H₁₆MgN₈ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041953 Numer CAS: 1661-03-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-766-6 |