Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
38367.22
38367.36
38367.22EA
544
PLN
38367.22
38367.36
Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate, Reagent Grade
Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate
CAS No.: 13083-04-0
Molecular Formula: H8CeN7O15.4H2O
Formula Weight: 558.28 (486.22anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
UN No.: UN1477
MDL No.: MFCD00210608
Formuła:
H₈CeN₇O₁₅·4H₂O MW: 558.28 g/mol (486.22 anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210608 Numer CAS: 13083-04-0 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III |