Ruthenium 0,5% on carbon, granules
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38332.14
38332.22
38332.14EA
1880
PLN
38332.14
38332.22
Ruthenium 0,5% on carbon, granules
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8
Physical Form: 4-12 Mesh, 900-1100m2/g
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011207
Formuła:
Ru Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011207 Numer CAS: 7440-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-127-1 Jednostka: 1325 ADR: , |