Drukuj
Iryd 0,5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, proszek, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38327.14 38327.22 38327.06
38327.14EA 2260 PLN
38327.14 38327.22 38327.06
Iryd 0,5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, proszek, reduced
Iryd
MDL No.: MFCD00011062
Formuła: Ir
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011062
Numer CAS: 7439-88-5