platyna 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water, powder, unreduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
38326.06
38326.14
38326.22
38326.06EA
1150
PLN
38326.06
38326.14
38326.22
platyna 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water, powder, unreduced
platyna
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |