Drukuj
miedź ≥99.9% (metals basis), tubing 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13471.RM 13471.RN
13471.RMEA 657 PLN
13471.RM 13471.RN
miedź ≥99.9% (metals basis), tubing 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
miedź
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545