żel krzemionkowy, granules ACS -6+18 Mesh desiccant, with indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36737.22
36737.36
36737.22EA
448
PLN
36737.22
36737.36
żel krzemionkowy, granules ACS -6+18 Mesh desiccant, with indicator
żel krzemionkowy
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -6+18 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Temp. Wrzenia: 2230 Temp. topnienia: 1710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 Klasyfikacja Merck : 14,8490 |