Calcium phosphate tribasic (34 - 40% Ca)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36731.36
36731.A3
36731.A9
36731.36EA
491
PLN
36731.36
36731.A3
36731.A9
Calcium phosphate tribasic (34 - 40% Ca)
Calcium phosphate tribasic
CAS No.: 12167-74-7
Molecular Formula: Ca10(OH)2(PO4)6 (approximate)
Formula Weight: 1004.67
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010904
Formuła:
Ca₅HO₁₃P₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010904 Numer CAS: 12167-74-7 Numer WE (dawny EINECS): 235-330-6 |