Lead(II)-2-ethylhexanoate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead(II) 2-ethylhexanoate
36711.18
36711.30
36711.18EA
440
PLN
36711.18
36711.30
Lead(II)-2-ethylhexanoate
Lead(II)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-08-6
Molecular Formula: C16H30O4Pb
Formula Weight: 493.61
Physical Form: Viscous Liquid
Density: 1.56
Odour: Odourless
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00014003
Formuła:
C₁₆H₃₀O₄Pb MW: 493.61 g/mol Gęstość: 1.56 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014003 Numer CAS: 301-08-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-107-0 ADR: 9 III |