Neodymium(III) isopropoxide 2,5% (w/v) in 2-propanol/toluene , 99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36573.AC
36573.AE
36573.ACEA
1030
PLN
36573.AC
36573.AE
Neodymium(III) isopropoxide 2,5% (w/v) in 2-propanol/toluene , 99% (REO, rare earth oxide basis)
Neodymium(III) isopropoxide
Purity: 99%
CAS No.: 19236-15-8
Molecular Formula: C9H21NdO3
Formula Weight: 321.30
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Blue
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00058819
Formuła:
C₉H₂₁NdO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058819 Numer CAS: 19236-15-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |