Niobium-n-butoxide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36570.03
36570.06
36570.14
36570.03EA
518
PLN
36570.03
36570.06
36570.14
Niobium-n-butoxide ≥99% (metals basis)
Niobium-n-butoxide
Purity: 99%
CAS No.: 51030-47-8
Molecular Formula: C20H45NbO5
Formula Weight: 458.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.09
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 197°/0.15mm
MDL No.: MFCD00144916
Formuła:
C₂₀H₄₅NbO₅ Temp. Wrzenia: 197 °C (0,15 mmHg) Gęstość: 1,09 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144916 Numer CAS: 51030-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 256-923-6 |