Tin(IV) isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol/toluene , 98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36563.AA
36563.AE
36563.AAEA
340
PLN
36563.AA
36563.AE
Tin(IV) isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol/toluene , 98% (metals basis)
Tin(IV) isopropoxide
Purity: 98%
CAS No.: 1184-61-8
Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4
Formula Weight: 355.06
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00145408
Formuła:
C₁₂H₂₈O₄Sn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145408 Numer CAS: 1184-61-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |