2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36256.22
36256.36
36256.22EA
841
PLN
36256.22
36256.36
2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt ≥97%
2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 540-92-1
Molecular Formula: C3H7NaO4S
Formula Weight: 162.14
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00031395
Formuła:
C₃H₇NaO₄S MW: 162.14 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031395 Numer CAS: 540-92-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-761-2 |