Yttrium aluminum oxide ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 12005-21-9
Molecular Formula: Y3Al5O12
Formula Weight: 593.62
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 4.65
Refractive Index: 1.833
Melting Point: 1760°
MDL No.: MFCD00213958
Applications: Can be used as a sputtering target to prepare bubble memory devices.
Formuła:
Y₃Al₅O₁₂ Temp. topnienia: 1760 °C Gęstość: 4,65 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00213958 Numer CAS: 12005-21-9 Numer WE (dawny EINECS): 234-465-8 |