wodoroftalan potasu standardised solution 0.05 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35603.AP
35603.K2
35603.APEA
269
PLN
35603.AP
35603.K2
wodoroftalan potasu standardised solution 0.05 N roztwór wodny
wodoroftalan potasu
CAS No.: 877-24-7
Molecular Formula: C8H5KO4
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013070
Formuła:
HOOCC₆H₄COOK Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013070 Numer CAS: 877-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-889-4 |