molibdenian amonowy 10% (w/v) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35579.AP
35579.K2
35579.APEA
585
PLN
35579.AP
35579.K2
molibdenian amonowy 10% (w/v) roztwór wodny
molibdenian amonowy
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7
Formula Weight: 339.95
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010882
Formuła:
H₈Mo₂N₂O₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010882 Numer CAS: 27546-07-2 |