Magnesium trisilicate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33338.30
33338.A1
33338.30EA
517
PLN
33338.30
33338.A1
Magnesium trisilicate
Magnesium trisilicate
CAS No.: 14987-04-3
Molecular Formula: Mg2O8Si3
Formula Weight: 260.86
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016203
Formuła:
Mg₂O₈Si₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016203 Numer CAS: 14987-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 239-076-7 Klasyfikacja Merck : 14,5687 |