Drukuj
Łodzie, ceramiczne, AL23
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33171.KF 33172.KF 33173.KF 33174.KF 33176.KF 33179.KF 33180.KF 33181.KF
33171.KFEA 503 PLN
33171.KF 33172.KF 33173.KF 33174.KF 33176.KF 33179.KF 33180.KF 33181.KF
Łodzie, ceramiczne, AL23
Łódeczki Łódeczki do spalań
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.