Drukuj
Krążki ceramiczne, okrągłe, AL23, z otworem
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33140.KF 33147.KF
33140.KFEA 472 PLN
33140.KF 33147.KF
Krążki ceramiczne, okrągłe, AL23, z otworem
Tace/Naczynia/Parownice Tace/naczynia laboratoryjne
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.