Drukuj
Krążki ceramiczne, okrągłe, AL23, bez otworu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33107.KF 33112.KF 33120.KF
33107.KFEA 188 PLN
33107.KF 33112.KF 33120.KF
Krążki ceramiczne, okrągłe, AL23, bez otworu
Tace/Naczynia/Parownice Tace/naczynia laboratoryjne
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.