Drukuj
Kulki izolacyjne, ceramiczne, AL23
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
32905.KX 32906.KX 32907.KX 32908.KX
32905.KXEA 1200 PLN
32905.KX 32906.KX 32907.KX 32908.KX
Kulki izolacyjne, ceramiczne, AL23
Kulki Kulki ceramiczne
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.