Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate Os ≥38,7%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12176.01
12176.03
12176.06
12176.01EA
541
PLN
12176.01
12176.03
12176.06
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate Os ≥38,7%
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate
CAS No.: 1307-81-9
Molecular Formula: Cl6Na2Os.2H2O
Formula Weight: 484.93 (448.90anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Red to brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014234
Formuła:
Cl₆Na₂Os·2H₂O Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 389…393 °C Gęstość: 3,59 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014234 Numer CAS: 1307-81-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-152-5 |