Benzyl azide ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
32635.04
32635.09
32635.18
32635.04EA
582
PLN
32635.04
32635.09
32635.18
Benzyl azide ≥94%
Benzyl azide
Purity: 94%
CAS No.: 622-79-7
Molecular Formula: C6H5CH2N3
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 43°(110°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.065
Refractive Index: 1.5341
Appearance: Colourless to pale brown
Boiling Point: 82-85°/16mm
Solubility: Insoluble in water
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00013836
Formuła:
C₇H₇N₃ Temp. Wrzenia: 82…85 °C (16 mmHg) Gęstość: 1,065 Temp. Zapłonu: 43 °C (110 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013836 Numer CAS: 622-79-7 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |