Boron phosphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
32562.22
32562.36
32562.22EA
1180
PLN
32562.22
32562.36
Boron phosphate
Boron phosphate
CAS No.: 13308-51-5
Molecular Formula: BPO4
Formula Weight: 105.79
Physical Form: Powder
Density: 2.81
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
BO₄P Temp. topnienia: >1400 °C Gęstość: 2,81 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011318 Numer CAS: 13308-51-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-337-7 |