Zinc protoporphyrin ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
32068.MA
32068.MF
32068.01
32068.MAEA
508
PLN
32068.MA
32068.MF
32068.01
Zinc protoporphyrin ≥96%
Zinc protoporphyrin
Purity: 96%
CAS No.: 15442-64-5
Molecular Formula: C34H32N4O4Zn
Formula Weight: 626.04
Physical Form: Crystalline
Appearance: Dark red to purple
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011612
Formuła:
C₃₄H₃₂N₄O₄Zn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011612 Numer CAS: 15442-64-5 Numer WE (dawny EINECS): 239-455-7 |