Tlenek glinu aktywowany neutralny Brockmann Grade I 58 angstroms
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: -60 Mesh Powder, S.A. 150m2/g
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
MDL No.: MFCD00003424
Suggested for the separation of certain steroids, alkaloids, hydrocarbons, esters, aldehydes, alcohols and weak organic acids and bases. It is usually used with non-aqueous solutions
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 14,356 |