Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Tripropylene glycol
31798.AK
31798.K2
31798.K7
31798.AKEA
249
PLN
31798.AK
31798.K2
31798.K7
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
CAS No.: 24800-44-0
Molecular Formula: HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH
Formula Weight: 192.25
Physical Form: Liquid
Density: 1.018
Refractive Index: 1.4443
Odour: Odourless
Boiling Point: 268°
MDL No.: MFCD00014405
Formuła:
C₉H₂₀O₄ Temp. Wrzenia: 268 °C Gęstość: 1,018 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014405 Numer CAS: 24800-44-0 Numer WE (dawny EINECS): 246-466-0 |