Drukuj
Rurki, oba końce otwarte, ceramiczne
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
31554.DW 31558.DM 31558.DW 31558.EO 31563.EH 31563.EM 31572.DW 31572.EH 31573.DR 31573.DW 31573.EH 31574.DR 31574.EH 31575.DM 31575.DW 31575.EO
31554.DWEA 558 PLN
31554.DW 31558.DM 31558.DW 31558.EO 31563.EH 31563.EM 31572.DW 31572.EH 31573.DR 31573.DW 31573.EH 31574.DR 31574.EH 31575.DM 31575.DW 31575.EO
Rurki, oba końce otwarte, ceramiczne
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.