Dodecylobenzen mixture of isomers
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
31362.30
31362.A1
31362.30EA
1160
PLN
31362.30
31362.A1
Dodecylobenzen mixture of isomers
Dodecylobenzen
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C6H5C12H25
Formula Weight: 246.44
Physical Form: Liquid
Density: 0.87
Refractive Index: 1.49
Odour: Specific type
Melting Point: -3°
Boiling Point: 179-180°/13mm
MDL No.: MFCD00008974
Formuła:
C₁₈H₃₀ Temp. Wrzenia: 179…180 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 0,87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008974 Numer CAS: 123-01-3 |