Aluminum metaphosphate (19,4% Al₂O₃, 78,9% P₂O₅)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
30715.30
30715.A1
30715.D9
30715.30EA
271
PLN
30715.30
30715.A1
30715.D9
Aluminum metaphosphate (19,4% Al₂O₃, 78,9% P₂O₅)
Aluminum metaphosphate
CAS No.: 32823-06-6
Molecular Formula: Al(PO3)3
Formula Weight: 263.90
Physical Form: Powder
Density: 2.779
Appearance: White
MDL No.: MFCD00075314
Formuła:
Al(PO₃)₃ Gęstość: 2,779 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075314 Numer CAS: 32823-06-6 |