Tetrasodium meso-tetra(sulphonatophenyl)porphine dodecahydrate ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,4',4'',4'''-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzene-sulphonic acid) tetrasodium salt dodecahydrate
30538.03
30538.MD
30538.03EA
2540
PLN
30538.03
30538.MD
Tetrasodium meso-tetra(sulphonatophenyl)porphine dodecahydrate ≥95%
Tetrasodium meso-tetra(sulphonatophenyl)porphine dodecahydrate
Purity: 95%
CAS No.: 122451-08-5
Molecular Formula: C44H26N4Na4O12S4.12H2O
Formula Weight: 1239.11 (1022.87anhy)
Physical Form: Crystalline
Beilstein Reference: 5488862
MDL No.: MFCD00151011
Formuła:
C₄₄H₂₆N₄Na₄O₁₂S₄·12H₂O MW: 1239.11 g/mol (1022.87 anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151011 Numer CAS: 122451-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 254-262-8 |