Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tin(IV) Acetylacetonate Dichloride, Tin(IV) Chloride Bis(2,4-pentanedionate), Acetylacetone Tin(IV) Dichloride Salt
30532.09
30532.18
30532.09EA
764
PLN
30532.09
30532.18
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride
Purity: 95%
CAS No.: 16919-46-3
Molecular Formula: SnCl2(C5H7O2)2
Formula Weight: 387.83
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 199°
UN No.: UN3146
MDL No.: MFCD00015316
Formuła:
C₁₀H₁₄Cl₂O₄Sn MW: 387.83 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015316 Numer CAS: 16919-46-3 Numer WE (dawny EINECS): 240-972-5 ADR: 6.1 III |