(2,4-Pentanedionato)lithium ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lithium acetylacetonate, Acetylacetone lithium salt
30529.09
30529.18
30529.30
30529.09EA
419
PLN
30529.09
30529.18
30529.30
(2,4-Pentanedionato)lithium ≥99.5%
(2,4-Pentanedionato)lithium
Purity: 99.5%
CAS No.: 18115-70-3
Molecular Formula: C5H7LiO2
Formula Weight: 106.05
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: ca 250°dec
Beilstein Reference: 4575087
MDL No.: MFCD00013496
Formuła:
C₅H₇LiO₂ MW: 106.05 g/mol Temp. topnienia: ∼ 250 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013496 Numer CAS: 18115-70-3 Numer WE (dawny EINECS): 242-008-9 |