Trimethyl thiophosphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
30395.03
30395.06
30395.14
30395.03EA
259
PLN
30395.03
30395.06
30395.14
Trimethyl thiophosphate
Trimethyl thiophosphate
CAS No.: 152-18-1
Molecular Formula: (CH3O)3P(S)
Formula Weight: 156.15
Physical Form: Liquid
Appearance: Off-white
Odour: Sulphurous
UN No.: UN3278
MDL No.: MFCD00014888
Formuła:
C₃H₉O₃PS MW: 156.136 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014888 Numer CAS: 152-18-1 ADR: 6.1 III |