Calcium tetrafluoroborate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
30131.14
30131.22
30131.14EA
1460
PLN
30131.14
30131.22
Calcium tetrafluoroborate hydrate
Calcium tetrafluoroborate hydrate
CAS No.: 15978-68-4
Molecular Formula: Ca(BF4)2.xH2O
Formula Weight: 213.68(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015972
Formuła:
Ca(BF₄)₂·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015972 Numer CAS: 13814-93-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-485-5 Jednostka: 3260 ADR: 8,II |