Drukuj
Rurki ceramiczne, jeden koniec zamknięty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
30062.DR 30062.DW 30062.EH 30062.EM 30062.EO 30073.DR 30080.DM 30080.DW 30080.EH
30062.DREA 730 PLN
30062.DR 30062.DW 30062.EH 30062.EM 30062.EO 30073.DR 30080.DM 30080.DW 30080.EH
Rurki ceramiczne, jeden koniec zamknięty
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.