Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
26127.22
26127.36
26127.22EA
1250
PLN
26127.22
26127.36
Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate ≥98%
Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 72259-10-0
Molecular Formula: Cu(BF4)2.6H2O
Formula Weight: 345.25 (237.15anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00150223
Formuła:
B₂CuF₈H₁₂O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150223 Numer CAS: 72259-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 253-959-4 ADR: 8,III |