Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
24110.09
24110.18
24110.09EA
496
PLN
24110.09
24110.18
Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Chromium(III) phosphate tetrahydrate
CAS No.: 10101-59-4
Molecular Formula: CrPO4.4H2O
Formula Weight: 219.04 (146.97anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.26
MDL No.: MFCD00016049
Applications: Catalyst, pigment
Formuła:
CrH₈O₈P Gęstość: 2,26 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016049 Numer CAS: 10101-59-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-141-0 |